11376497001
Roche
Insulina human
recombinant (yeast)
Sinónimos:
Insulin human
About This Item
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile; 0.2 μm filtered
Ensayo
>98% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
mol peso
5,700 Da
envase
pkg of 100 mg
fabricante / nombre comercial
Roche
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
solubilidad
water: soluble
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clave InChI
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Información sobre el gen
human ... INS(3630)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Calidad
Note: 1 EU corresponds to 0.1ng
Secuencia
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Recommended concentration for serum-free cell culture is 1-10 μg/ml.
The concentration of insulin required for stimulation of cell growth in almost all cases is extraordinarily high compared with the physiological concentration. Insulin may be mimicking insulin-like growth factors (IGFs, somatomedins) for some cell lines, and high insulin concentrations may be necessary to occupy receptors which have a high affinity for IGFs and a lower affinity for insulin.
Working solution: Dissolve Insulin, human, recombinant (100 mg or 500 mg), in sterile, double-dist. water (final concentration: 10 mg/ml).
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
The reconstituted, undiluted solution is stable at -15 to -25 °C.
Note: Avoid repeated freezing and thawing.
Reconstitución
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?