Saltar a
I2643
Insulina human
recombinant, expressed in yeast (proprietary host)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$173.000
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$217.000
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$756.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C257H383N65O77S6
Número CAS:
Peso molecular:
5807.57
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
EC Number:
234-279-7
MDL number:
Biological source:
human
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC)
$173.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in yeast (proprietary host)
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
potency
≥27.5 units/mg (dried basis)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
0.01 M HCl: 20 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI key
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Gene Information
human ... INS(3630)
Application
La insulina humana se ha utilizado:
  • en el medio de cultivo necesario para la adipogénesis de las células madre adiposas (ASC)[1]
  • para estudiar el efecto de la insulina en los cerebros de ratas jóvenes y envejecidos.[2]
  • para estudiar el efecto de la insulina sobre las acciones inflamatorias del receptor 2 activado por proteasa (PAR2) utilizando un modelo de ratón.[3]
Biochem/physiol Actions
Hormona polipeptídica bicatenaria producida por las células β de los islotes pancreáticos. Su peso molecular es de ~ 5800 Da) Las cadenas α y β se unen por dos enlaces disulfuro intercatenarios. La cadena α contiene un puente disulfuro intracatenario. La insulina regula la captación, utilización y almacenamiento celulares de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, e inhibe la hidrólisis de glucógeno, proteínas y grasas.
Regula la captación, utilización y almacenamiento celulares de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, e inhibe la hidrólisis de glucógeno, proteínas y grasas.
Preparation Note
Este producto puede solubilizarse en 20 mg/ml de HCL 0,01 M. Una vez solubilizado el material, puede conservarse a largo plazo una disolución madre a -20°C en alícuotas de un solo uso. Deben evitarse ciclos de congelación y descongelación.
Other Notes
InChI: 1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-401-114-181(214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399)311-250(391)203(129(19)20)316-236(377)164(90-125(11)12)292-229(370)169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)296-224(365)160(86-121(3)4)289-210(351)133(25)277-215(356)157(73-80-198(345)346)287-247(388)202(128(17)18)315-237(378)165(91-126(13)14)293-233(374)173(100-145-106-270-120-276-145)301-239(380)177(110-323)280-196(342)109-274-213(354)180(113-400-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)/t131-,132-,133-,134+,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-,209-/m0/s1
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
I353611376497001I1507
biological source
human
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
-
biological source
semisynthetic
recombinant
expressed in yeast (proprietary host)
recombinant
expressed in yeast
recombinant
-
recombinant
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
>98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Insulina human
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How to dissolve insulin powder to make the stock solution? Sigma I2643-50MG (Insulin)
    1 answer
    1. This product can be solubilized in 20 mg/mL of 0.01 M HCL. After solubilizing the material , a stock solution can be stored for long term storage at -20°C in single-use aliquots. Freeze-thaw cycles should be avoided.
      Helpful?
  2. How many units of insulin are present in my vial of Insulin human, Product I2643?
    1 answer
    1. The potency is listed by lot on the Certificate of Analysis. Generally, product I2643 has a potency of 27.5 units/mg.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What solvents can be used to make a solution of Insulin human, Product I2643?
    1 answer
    1. Insulin is readily soluble in dilute acid and alkalies.  The solubility of insulin is tested in 0.01 M hydrochloric acid at a concentration of 20 mg/mL.
      Helpful?
  5. How can I store the solutions of Insulin human, Product I2643, and how long?
    1 answer
    1. A stock solution can be stored frozen at -20°C in single-use aliquots. Freeze-thaw cycles should be avoided.  Alternatively, it can be stored for up to 12 months at 2-8°C if it is sterile filtered through a low protein binding membrane or if it contains a suitable bacteriostat, such as 0.1% thimerosal or sodium azide.