75259
Tris(2-carboxietil)fosfina hydrochloride
BioUltra, ≥98% (NMR)
Sinónimos:
TCEP
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioUltra
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (NMR)
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
pérdida
≤1.0% loss on drying
pH
1.2-1.5
solubilidad
H2O: 1 M, clear, colorless (no residue)
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.05 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.03
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].OC(=O)CCP(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
Clave InChI
PBVAJRFEEOIAGW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- as a component of IRE1 dialysis buffer, RNA cleavage buffer, and in in vitro cleavage assay of in vitro transcribed RNA
- in reducing sulfhydryl groups to obtain total thiol fraction
- to reduce protein samples
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
A RPLC-MS workflow for mass analysis of reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including reduction procedures, calibration, and system suitability tests.
A RPLC-MS workflow for mass analysis of non-reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including calibration, and system suitability tests.
Protocolos
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.