Merck
M6250
Sigma-Aldrich
2- Mercaptoetanol
≥99.0%
Sinónimos:
β-Mercaptoetanol, 2- Hidroxietilmercaptano, BME, Tioetilenglicol
About This Item
Fórmula lineal:
HSCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein/REAXYS Number:
773648
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
2.69 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
expl. lim.
18 %
concentration
14.3 M (pure liquid)
refractive index
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
bp
157 °C (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
General description
El 2-mercaptoetanol es un compuesto tiol, normalmente utilizado como reductor en reacciones orgánicas.
Application
BME es idóneo para reducir los puentes disulfuro de las proteínas antes de la electroforesis en gel de poliacrilamida y suele incluirse en un tampón de muestra para SDS-PAGE a una concentración de un 5 %. La escisión de los puentes disulfuro intermoleculares (entre subunidades) permite que las subunidades de una proteína se separen de forma independiente en la SDS-PAGE. La escisión de los puentes disulfuro intramoleculares (dentro de la subunidad) permite la desnaturalización completa de las subunidades para que cada péptido migre en función de la longitud de su cadena sin influencia de la estructura secundaria.
El 2-mercaptoetanol se utiliza mucho para retrasar la oxidación de los compuestos biológicos en disolución.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Heart
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Establishment of 2-mercaptoethanol-dependent differentiated insulin-secreting cell lines.
Asfari M, et al.
Endocrinology, 130(1), 167-178 (1992)
Silver stain for proteins in polyacrylamide gels: a modified procedure with enhanced uniform sensitivity.
Morrissey JH.
Analytical Biochemistry, 117(2), 307-310 (1981)
Katharina Rothe et al.
Blood, 123(23), 3622-3634 (2014-04-24)
Previous studies demonstrated that imatinib mesylate (IM) induces autophagy in chronic myeloid leukemia (CML) and that this process is critical to cell survival upon therapy. However, it is not known if the autophagic process differs at basal levels between CML
Manching Ku et al.
PLoS genetics, 4(10), e1000242-e1000242 (2008-11-01)
In embryonic stem (ES) cells, bivalent chromatin domains with overlapping repressive (H3 lysine 27 tri-methylation) and activating (H3 lysine 4 tri-methylation) histone modifications mark the promoters of more than 2,000 genes. To gain insight into the structure and function of
Emily Cunningham Williams et al.
Human molecular genetics, 23(11), 2968-2980 (2014-01-15)
The disease mechanism of Rett syndrome (RTT) is not well understood. Studies in RTT mouse models have suggested a non-cell-autonomous role for astrocytes in RTT pathogenesis. However, it is not clear whether this is also true for human RTT astrocytes.