60128
Cloruro de potasio
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (AT)
Sinónimos:
KCl
About This Item
Productos recomendados
grado
for molecular biology
Línea del producto
BioUltra
Ensayo
≥99.5% (AT)
Formulario
solid
impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% total nitrogen (N)
pérdida
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
770 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
densidad
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
bromide (Br-): ≤700 mg/kg
iodide (I-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
cadena SMILES
[Cl-].[K+]
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?