71376
Cloruro de sodio
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (AT)
Sinónimos:
Halita, sal de roca, NaCl
About This Item
Productos recomendados
grado
Molecular Biology
for molecular biology
presión de vapor
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
Línea del producto
BioUltra
Ensayo
≥99.5% (AT)
Formulario
solid
disponibilidad
not available in (Sales restrictions may apply)
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
western blot: suitable
impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
801 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
densidad
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
trazas de anión
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤1 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
[Na+].[Cl-]
λ
1 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
idoneidad
suitable for component for culture media
suitable for molecular biology
aplicaciones
genomic analysis
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- as a component of buffer solution to prepare the pH solutions for open-circuit potential and cyclic voltammetry
- in the preparation of Bold’s basal medium (BBM)
- as a component of transcription and annealing buffer
- to maintain osmotic balance and ensure the purity and stability of the isolated extracellular vesicles (EVs)
- as a buffer for the lamination of lateral flow strips in the fabrication of lateral flow devices
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- Suitable for molecular biology and biochecmial research
- Free from DNase, RNase, NICKase and protease
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications.
- Tested for the presence of Anionic and Cationic traces
Otras notas
producto comparable
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?