Merck
18723
Sigma-Aldrich
Mant-ATP triethylammonium salt solution
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)adenosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
Seleccione un Tamaño
1.5 μMOL
$297.000
$297.000
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1.5 μMOL
$297.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H23N6O14P3 · xC6H15N × yH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
640.33 (anhydrous free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
$297.000
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
pH
7.0-8.0
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)O1)=O)=O)(O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kateřina Skopalová et al.
International journal of molecular sciences, 22(2) (2021-01-10)
The active role of biomaterials in the regeneration of tissues and their ability to modulate the behavior of stem cells in terms of their differentiation is highly advantageous. Here, polypyrrole, as a representantive of electro-conducting materials, is found to modulate