Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13N5Na2O10P2
Número CAS:
Peso molecular:
471.16
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
EC Number:
240-314-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7563620
Assay:
≥90%
Form:
powder or crystals
Storage temp.:
−20°C
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥90%
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −29.6±1°, c = 0.5% in 0.5 M Na2HPO4
impurities
≤10% water
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C10H15N5O10P2.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
ORKSTPSQHZNDSC-IDIVVRGQSA-L
Application
Adenosine 5′-diphosphate disodium salt has been used as a purinergic G protein-coupled receptor P2Y12 agonistin platelet activation tests in blood samples.
Biochem/physiol Actions
Adenosine 5′-diphosphate (ADP) is an adenine nucleotide involved in energy storage and nucleic acid metabolism via its conversion into ATP by ATP synthases. ADP affects platelet activation through its interaction with purinergic receptors P2Y1 and P2Y12. Upon its conversion to adenosine by ecto-ADPases, platelet activation is inhibited via adenosine receptors.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 199346-10G | 04061836825669 |
| 199346-50G | 04061836825676 |
| 01897-250MG | 04061838611383 |
| 01897-1G | 04061838611376 |