Merck
T1573
Thrombin Receptor Activator Peptide 6
>95% (HPLC)
Sinónimos:
TRAP-6
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H56N10O9
Número CAS:
Peso molecular:
748.87
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
lyophilized
Assay:
>95% (HPLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
>95% (HPLC)
form
lyophilized
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
0.1% TFA: soluble, water: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H56N10O9/c1-18(2)13-23(30(49)40-22(11-8-12-39-34(37)38)29(48)44-26(33(52)53)16-27(36)46)42-31(50)24(14-19(3)4)43-32(51)25(41-28(47)21(35)17-45)15-20-9-6-5-7-10-20/h5-7,9-10,18-19,21-26,45H,8,11-17,35H2,1-4H3,(H2,36,46)(H,40,49)(H,41,47)(H,42,50)(H,43,51)(H,44,48)(H,52,53)(H4,37,38,39)/t21-,22-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
InChI key
HAGOWCONESKMDW-FRSCJGFNSA-N
Gene Information
human ... F2R(2149)
General description
Thrombin Receptor Activator Peptide 6 (TRAP-6) protects astrocytes from cell death, which is associated with hypoglycemia. TRAP-6 induced aggregation and impaired adhesion to collagen under flow conditions.
Application
Thrombin Receptor Activator Peptide 6 has been used to activate platelets in vitro. It has also been used to downregulate hippo signaling and increase nuclear yes-associated protein (YAP).
Biochem/physiol Actions
Hexapeptide fragment of the thrombin receptor (residues 42-47).
Hexapeptide fragment of the thrombin receptor (residues 42-47). Shown to activate the thrombin receptor and cause platelet aggregation (EC50 = 0.8 μM).
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)