S8045
Hidróxido de sodio
BioXtra, ≥98% (acidimetric), pellets (anhydrous)
Sinónimos:
«Sosa cáustica»
About This Item
Productos recomendados
vapor density
>1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
product line
BioXtra
assay
≥98% (acidimetric)
form
pellets (anhydrous)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
318 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
- para ajustar el pH de las disoluciones
- en el proceso de raspado de células de la placa de cultivo
- para la preparación de disoluciones de formaldehído
- para de desinfección de columnas cromatográficas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c