Merck
79724
Supelco
Hidróxido de sodio solution
1 M, for HPCE
About This Item
Fórmula lineal:
NaOH
Número de CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352316
NACRES:
NA.21
grado
for HPCE
Nivel de calidad
presión de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
Formulario
liquid
concentración
0.9-1.1 M
1 M
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.5
λ: 270 nm Amax: ≤0.2
λ: 280 nm Amax: ≤0.03
λ: 290 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
cadena SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Sodiumhydroxide solution with a concentration of 1 M is commonly used inhigh-performance capillary electrophoresis (HPCE). It is used as a pH modifierin the analysis of various samples.
Aplicación
  • useful for transesterification of triglycerides, cholesteryl esters and phospholipids
  • provides convenient, fast, quantitative derivatization
  • converts free fatty acids into its sodium salts
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rapid separation and determination of four phenylpropanoid glycosides from T. chamaedrys by capillary electrophoresis method
Avula B, et al.
Chromatographia, 58, 751-755 (2003)
Determination of oligonucleotide ISIS 2922 in nanoparticulate delivery systems by capillary zone electrophoresis
Arnedo A, et al.
Journal of Chromatography A, 871(1-2), 311-320 (2000)