Saltar a
1.06469
Hidróxido de sodio
pellets for analysis (max. 0.02% K) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur,ISO
Sinónimos:
«Sosa cáustica»
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
215-185-5
UNSPSC Code:
12352305
MDL number:
Assay:
97.0-100.5% (total alkilinity calculated as NaOH)
Form:
pellets
Grade:
ACS reagent
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C), 3 mmHg ( 37 °C)
product line
EMSURE®
assay
97.0-100.5% (total alkilinity calculated as NaOH)
form
pellets
impurities
≤0.0003% Total nitrogen (N)
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
318 °C (lit.)
solubility
water: 1090 g/L at 20 °C
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
anion traces
phosphate (PO43-): ≤0.0005%, carbonate (as Na2CO3): ≤1.0%, chloride (Cl-): ≤0.005%, silicate (as SiO2): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.0001%, Cu: ≤0.0002%, Hg: ≤0.00001%, K: ≤0.020%, Mg: ≤0.0005%, Zn: ≤0.001%, Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.0010%, Ni: ≤0.00025%, Pb: ≤0.001%, heavy metals (as Ag): ≤0.002%
SMILES string
[OH-].[Na+]
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Biosorbente derivado de la cáscara del café para la eliminación eficiente de metales pesados tóxicos de las aguas residuales: los investigadores desarrollaron un biosorbente a partir de la cáscara del café para eliminar los metales pesados de las aguas residuales. El hidróxido de sodio desempeña un papel crucial en la activación química de la cáscara del café, mejorando su capacidad de adsorción (Quyen et al., 2021).
  • Desarrollo de métodos avanzados de espectrofotometría asistida por quimiométrica para la determinación de cromoglicato sódico y sus productos de degradación alcalina: se presentan métodos espectrofotométricos avanzados para el análisis del cromoglicato sódico y sus productos de degradación. El hidróxido de sodio se utiliza para inducir la degradación del cromoglicato sódico, lo que permite el estudio de sus productos de degradación (El Zahar et al., 2020).
  • Métodos analíticos de alta resolución y alto rendimiento para la d-tagatosa y las impurezas relacionadas con el proceso utilizando electroforesis capilar: El estudio desarrolla métodos de electroforesis capilar para analizar la d-tagatosa y sus impurezas. El hidróxido de sodio se emplea como electrólito para mejorar la separación y la resolución en el proceso de electroforesis (Surapureddi et al., 2020).
  • Fósforo en el reciclaje de fertilizantes, desafíos analíticos: se abordan los desafíos analíticos de la determinación de fósforo en fertilizantes reciclados. El hidróxido de sodio se utiliza para ajustar el pH de las muestras, que es crucial para una cuantificación precisa del fósforo (Krüger y Adam, 2017).
Analysis Note
Valoración (acidimétrico, NaOH): 99 - 100 %
Valoración (alcalinidad total calculada como NaOH): 99 - 100 %
Identidad: pasa la prueba
Aspecto de la disolución: pasa la prueba
Carbonatos (como Na₂CO₃): ≤ 0,5 %
Cloruros (Cl): ≤ 0,0005 %
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,0005 %
Silicatos (SiO₂): ≤ 0,001 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,0005 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,0003 %
Metales pesados (como Ag): ≤ 0,0005 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminio): ≤ 0,0005 %
As (Arsénico): ≤ 0,0001 %
Ca (Calcio): ≤ 0,0005 %
Cu (Cobre): ≤ 0,0002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0005 %
Hg (Mercurio): ≤ 0,00001 %
K (Potasio): ≤ 0,020 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,0005 %
Ni (Níquel): ≤ 0,0005 %
Pb (plomo): ≤ 0,0005 %
Zn (Cinc): ≤ 0,001 %
Other Notes
Sustituye a: SX0590; SX0590-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hidróxido de sodio
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What's its purity?
    1 answer
    1. The minimum purity specification for this product is 99%. The lot specific purity is listed in the Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under ‘Certificate of Analysis’ or click the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/106469#product-documentation
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. How does the pellet size of the discontinued product SX0590 compare to the replacement product 106469?
    1 answer
    1. The pellet size for both 106469 and SX0590 is approximately 5 mm, indicating that they are the same size.