901229
Sulfato de amonio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
Sinónimos:
Mascagnita
About This Item
anhydrous
Productos recomendados
grado
ACS reagent
anhydrous
Nivel de calidad
Línea del producto
Redi-Dri™
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder or crystals
impurezas
≤0.005% Insoluble matter
residuo de ign.
≤0.005%
pH
5.0-6.0 (25 °C, 5%)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: soluble 132 g/L at 20 °C
densidad
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
trazas de catión
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.