Merck
A2939
Sulfato de amonio
BioXtra, ≥99.0%
Sinónimos:
Mascagnita
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(NH4)2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
132.14
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38030408
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
231-984-1
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder or crystals
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder or crystals
impurities
Insoluble matter, passes filter test
ign. residue
<0.01% (as SO4)
loss
≤1.0% loss on drying, 110°C
pH
5.0-6.0 (20 °C, 1 M in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, nitrate (NO3-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.0001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0001%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0002%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0002%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0001%
absorption
≤0.030 at 280 in H2O at 1 M, ≤0.037 at 260 in H2O at 1 M
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium sulfate has been used as an additive in salting-out procedure to prepare the g-globulin fraction. It is also used as a component in synthetic minimal dextrose (SD) liquid medium.
Biochem/physiol Actions
Ammonium sulfate ((NH4)2SO4) is mainly used as a soil fertilizer. It is also used as a wood preservative. This inorganic salt plays a role in flame retardant chemicals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfato de amonio
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)