901230
Cloruro de amonio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.5%
Sinónimos:
Salmiac
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
anhydrous
Productos recomendados
grado
ACS reagent
anhydrous
Nivel de calidad
Agency
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
densidad de vapor
1.9 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 160.4 °C)
Línea del producto
Redi-Dri™
Ensayo
≥99.5%
Formulario
powder or crystals
impurezas
≤0.005% insolubles
residuo de ign.
≤0.01%
pH
4.5-5.5 (25 °C, 5%)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
trazas de anión
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cadena SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Clave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Inorganic ammonium ions (NH4+) effectively catalyze the aldol condensation of carbonyl compounds.[5] It serves as a source of nitrogen during the preparation of trimethylamine hydrochloride (TMA·HCl).[6]
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.