Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(NH4)2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
132.14
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38030408
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
EC Number:
231-984-1
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.5%
quality
traceable to NIST SRM 194
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
21.20%±0.10% total Kjeldahl nitrogen
loss
≤0.1% loss on drying, 110°C
pH
5.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
soluble, clear, colorless
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium sulfate may be used as a standard solution to determine nitrogen loss in the Kjeldahl analysis which acts as a reference method to determine accurate protein content in dairy products.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfato de amonio
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?