71778
Sodium nitroprusside dihydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
Sinónimos:
Nitroprusside sodium, SNP, Sodium nitroferricyanide, Sodium pentacyanonitrosylferrate
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
Ensayo
≥99%
Formulario
crystals or chunks
solubilidad
water: soluble(lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤200 mg/kg
hexacyanoferrate(III) ([Fe(CN)6]3-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
K: ≤3000 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
O.O.[Na+].[Na+].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
Clave InChI
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.