Merck
410241
Sigma-Aldrich
Perclorato de sodio
ACS reagent, ≥98.0%
Sinónimos:
Sal de sodio del ácido hiperclórico
About This Item
Fórmula lineal:
NaClO4
Número de CAS:
Peso molecular:
122.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0%
Formulario
powder or chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
impurezas
≤0.005% insolubles
pH
6.0-8.0 (25 °C, 5%)
mp
468 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 2096 g/L at 20 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cadena SMILES
[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Clave InChI
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
El perclorato de sodio es una sal perclorato hidrosoluble. Se prepare mediante electrolización de una disolución de clorato de sodio acuosa. Es un agente oxidante fuerte. Al impregnar sílice porosa con perclorato de sodio, se forma un compuesto explosivo que se ha investigado.
Aplicación
  • Aerogel compuesto de sílice y poli(alcohol vinílico): electrólito prometedor para baterías de sodio de estado sólido: en esta investigación se destaca el uso de perclorato de sodio en el desarrollo de aerogeles compuestos de sílice-poli(alcohol vinílico), que sirven como un electrólito innovador para las baterías de sodio de estado sólido. Este estudio demuestra la posibilidad de avances en las tecnologías de almacenamiento de energía, haciendo hincapié en el papel del perclorato de sodio para mejorar el rendimiento y la seguridad de las baterías (Vareda JP et al., 2024).
  • Un electrólito polimérico en gel conductor de iones de sodio con contrapeso entre tetrafluoroborato de 1-etil-3-metilimidazolio y éter dimetílico del tetraetilenglicol para aplicaciones electroquímicas: en esta investigación se demuestra el uso del perclorato de sodio en el desarrollo de un electrólito polimérico en gel para baterías de iones de sodio, proporcionando un equilibrio entre conductividad y estabilidad, crucial para la próxima generación de sistemas de almacenamiento de energía (Patel M et al., 2024).
  • Baterías acuosas de iones de sodio flexibles en estado cuasi sólido que funcionan a -30 °C: utilizando perclorato de sodio, en este estudio se desarrollan baterías de iones de sodio flexibles y que funcionan a baja temperatura, ofreciendo avances significativos en dispositivos electrónicos portátiles y vestibles, destacando la adaptabilidad y la eficiencia del perclorato de sodio en condiciones extremas (Gui Q et al., 2024).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Santaji Nalwade et al.
Scientia pharmaceutica, 79(1), 69-84 (2011-05-28)
A simple, precise and rapid stability-indicating ultra-performance liquid chromatography (UPLC) method is developed for the simultaneous quantitative determination of Telmisartan, Amlodipine besylate and Hydrochlorothiazide from their innovative poly pill combination drug product in the presence of degradation products. It involves
Changyong Zhang et al.
Water research, 145, 220-230 (2018-08-25)
Ammonia nitrogen removal from wastewaters has gained much attention in recent decades as a result of the environmental problems associated with discharge of excessive amounts of this critical nutrient including eutrophication of receiving waters, generation of offensive odours as a
Scanning electrochemical microscopy: surface interrogation of adsorbed hydrogen and the open circuit catalytic decomposition of formic acid at platinum.
Rodri'guez-Lo'pez J and Bard AJ.
Journal of the American Chemical Society, 132(14), 5121-5129 (2010)
Cheng Ma et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(5), 1700996-1700996 (2018-06-08)
Solid-state polymer electrolytes (SPEs) with high ionic conductivity are desirable for next generation lithium- and sodium-ion batteries with enhanced safety and energy density. Nanoscale fillers such as alumina, silica, and titania nanoparticles are known to improve the ionic conduction of
Thermal analysis of the exothermic reaction between galvanic porous silicon and sodium perchlorate.
Becker CR, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 2(11), 2998-3003 (2010)