906700
Perclorato de sodio
free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥98.0%
Sinónimos:
Sal de sodio del ácido hiperclórico
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Línea del producto
Redi-Dri™
Ensayo
≥98.0%
Formulario
powder
pH
6-8 (25 °C, 5% in water)
mp
468 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm
cadena SMILES
[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Clave InChI
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.