Merck
34857
Sigma-Aldrich
1,4 Dioxano
suitable for HPLC, ≥99.5%
Sinónimos:
Dioxano, Óxido de dietileno
Seleccione un Tamaño
100 ML
$176.000
1 L
$238.000
$176.000
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
$176.000
1 L
$238.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein:
102551
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥99.5%
técnicas:
HPLC: suitable
aplicaciones:
food and beverages
bp:
100-102 °C (lit.)
presión de vapor:
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
$176.000
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
3 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
356 °F
lim. expl.
22 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% peroxides (as H2O2)
≤0.05% water (Karl Fischer)
transmitancia
220 nm, ≥20%
270 nm, ≥80%
300 nm, ≥98%
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
densidad
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorción UV
λ: 220 nm Amax: ≤0.70
λ: 235 nm Amax: ≤0.50
λ: 250 nm Amax: ≤0.20
λ: 270 nm Amax: ≤0.10
λ: 295-400 nm Amax: ≤0.01
aplicaciones
food and beverages
cadena SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El 1,4-dioxano se utiliza mucho en la industria como un disolvente para varios compuestos orgánicos. Es un contaminante no biodegradable encontrado en los efluentes industriales. Su degradación oxidativa mediante la utilización de oxígeno y ozono ha sido útil para convertirlo en productos biodegradables, que pueden ser eliminados fácilmente por métodos convencionales.[1]
Aplicación
Adecuado para HPCL, espectofotometría, análisis medioambientales
Disolvente multiusos de gran pureza, de idonedidad probada en:
  • HPLC
  • Espectrofotomería
  • Análisis de residuos
  • Aplicaciones de LC-MS.
Comunicado como disolvente en:
  • Estudio HPLC-MS de vitaminas liposolubles (FSV)
  • Análisis GC-MS de ftalatos en el aire del lugar de trabajo
El 1,4-dioxano puede emplearse como disolvente en la síntesis de N-(4-(prop-2-iniloxi)fenil)acetamida y 3-(4-(prop-2-iniloxi)fenil)-3,4-dihidro-2H-benzo[e][1,3]oxacina.[2]
Productos recomendados
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Self-curable benzoxazine functional polybutadienes synthesized by click chemistry.
Kukut M, et al.
Designed Monomers and Polymers, 12(2), 167-176 (2009)
Oxidation and biodegradability enhancement of 1,4-dioxane using hydrogen peroxide and ozone.
C D Adams et al.
Environmental science & technology, 28(11), 1812-1818 (1994-10-01)
Xiaohua Liu et al.
Biomaterials, 31(2), 259-269 (2009-09-29)
It remains a challenge to synthesize functional materials that can develop advanced scaffolding architectures for tissue engineering. In this study, a series of biodegradable amphiphilic poly(hydroxyalkyl (meth)acrylate)-graft-poly(l-lactic acid) (PHAA-g-PLLA) copolymers have been synthesized and fabricated into nano-fibrous scaffolds. These copolymers
Joshua J Pacheco et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8363-8367 (2014-06-10)
Terephthalic acid (PTA), a monomer in the synthesis of polyethylene terephthalate (PET), is obtained by the oxidation of petroleum-derived p-xylene. There is significant interest in the synthesis of renewable, biomass-derived PTA. Here, routes to PTA starting from oxidized products of
Kiyoaki Ishimoto et al.
Biomacromolecules, 13(11), 3757-3768 (2012-09-19)
For developing broader application of biobased polymers, graft copolymers and comb polymers having poly(lactic acid) (PLA) side chains have been synthesized by using a macromonomer technique. PLA macromonomers (MMm) having a methacryloyl polymerizable group with different PLA chain length with
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf