Merck
342688
Sigma-Aldrich
Óxido de alúmina
fused, powder, primarily α-phase, -325 mesh
Sinónimos:
Alúmina
About This Item
Fórmula lineal:
Al2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
101.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352311
eCl@ss:
38120402
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
fused
powder
tamaño de partícula
-325 mesh
mp
2040 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Clave InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Characterization of thermal conductivity of SiO2-Al2O3-Y2O3 glasses.
Samal S, et al.
Thermochimica Acta, 604, 1-6 (2015)
Dehydration of 2-butanol by a sulfated zirconia/γ-alumina mixed metal oxide catalyst inside a gas chromatograph injection port.
Skrdla PJ and Lindemann C.
Applied Catalysis A: General, 246(2), 227-235 (2003)
Prescott R and Graham MJ.
Oxidation of Metals, 38(3-4), 233-254 (1992)
Thermoanalytical studies of water on activated alumina, Brockmann I-V,(acid, neutral, basic) from- 60? to+ 700? C.
Hampson JW and Bleam WF.
Thermochimica Acta, 288(1), 179-189 (1996)
Chien-Chih Lin et al.
Nanoscale, 5(17), 8090-8097 (2013-07-25)
We demonstrated a promising route for enhancing temperature sensitivity, improving saturation voltage, and reducing power consumption of the MOS(p) tunneling temperature sensors by introducing ultrathin Al2O3 into the dielectric stacks. Detailed illustrations of the working mechanism and device concept are