Merck
769290
Sigma-Aldrich
Óxido de alúmina
powder, ultra dry
Sinónimos:
Alúmina
About This Item
Fórmula lineal:
Al2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
101.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352311
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Formulario
powder
superficie
120-190 m2/g
impurezas
≤0.5% substances extractable by water
pérdida
≤1.0% loss on ignition
tamaño de partícula
>0.063, coeff var ≥72%
<0.063 mm, coeff var ≤28%
>2 mm, coeff var ≤2%
mp
2040 °C (lit.)
densidad aparente
950‑1100 g/L
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
trazas de catión
As: ≤0.0005%
Fe: ≤0.02%
cadena SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Clave InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Owing to its high hardness, chemical stability and thermal conductivity, alumina finds applications as filler for metals and plastics. It also finds applications in paints, polisher and cosmetics.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)