320390
Metanol
≥99.8%, ACS reagent
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Metanol, ACS reagent, ≥99.8%
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.11 (vs air)
presión de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.8%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
725 °F
lim. expl.
36 %
dilution
(for analytical testing)
impurezas
H2SO4, passes test (darkened)
MnO4- reducers, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% water
residuo de evap.
≤0.001%
color
APHA: ≤10
clear
índice de refracción
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Palladium(II)-exchanged hydroxyapatite-catalyzed Suzuki–Miyaura cross-coupling reactions.
- Reductive amination of ketones with ammonia and dihydrogen to synthesize primary amines.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?