34860
Metanol
≥99.9%, suitable for immunofluorescence, HPLC
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
Productos recomendados
product name
Metanol, suitable for HPLC, ≥99.9%
vapor density
1.11 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
technique(s)
HPLC: suitable
immunofluorescence: suitable
impurities
≤0.0005% non-volatile matter
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.03% water (Karl Fischer)
evapn. residue
<0.0005%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
UV absorption
λ: 205 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 220 nm Amax: ≤0.30
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 235 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Puede utilizarse en los estudios siguientes:
- Ensayo de unidad de fibroblastos formadora de colonias de células mononucleares de médula ósea.
- Como disolvente para la preparación de extractos de hifas de Aspergillus para la estimación de la gliotoxina mediante HPLC de fase inversa.
- Estudios de inmunofluorescencia.
- Componer el eluente para el aislamiento de nucleótidos y sus productos de decomposición mediante HPLC de fase inversa de par iónico.
Packaging
Preparation Note
Other Notes
- El artículo de referencia 34860-4X2.5L va a ser descatalogado. Pida la botella 34860-2.5L que es físicamente idéntica, con las mismas especificaciones exactas.
- El artículo de referencia 34860-6X1L va a ser descatalogado. Pida la botella 34860-1L que es físicamente idéntica, con las mismas especificaciones exactas.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Los clientes también vieron
Artículos
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Se dice que las sustancias son miscibles entre sí si se disuelven hasta formar una disolución uniforme. Marque o descargue nuestra tabla de miscibilidad para los disolventes comunes del laboratorio.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Contenido relacionado
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.