Merck
179337
Sigma-Aldrich
Metanol
Methanol
≥99.8%, ACS reagent, suitable for EPA 1613
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein:
1098229
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
eCl@ss:
39020101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
64.7 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Metanol, ACS reagent, ≥99.8%
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
100
200
Agency
suitable for EPA 1613
densidad de vapor
1.11 (vs air)
presión de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.8%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
725 °F
lim. expl.
36 %
dilution
(for analytical testing)
impurezas
H2SO4, passes test (darkened)
MnO4- reducers, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% water
residuo de evap.
≤0.001%
color
APHA: ≤10
clear
índice de refracción
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El metanol es un disolvente orgánico que puede sintetizarse a partir de gas de síntesis en presencia de los catalizadores CuO/AnO/Al2O3.[1] Es un candidato ideal como fuente de hidrógeno en la tecnología de pila de combustible debido a su elevada proporción H/C, su baja propensión a la generación de hollín, su relativamente baja temperatura de reformado y a que existe en estado líquido a temperatura ambiente.[2][3] En la pila de combustible de alimentación directa de metanol (DMFC), el metanol se oxida con el aire para generar electricidad. Las olefinas (etileno o propileno) formadas a partir del metanol a través del proceso MTO (metanol a olefinas), pueden constituir una alternativa al petróleo y al gas para producir combustibles de hidrocarburos.[4]
Se ha comunicado conversión termoquímica de metanol a hidrocarburos de C2-C10 en presencia de zeolitas con selectividad geométrica.[5] Se ha procesado su oxidación en el sistema catalizador de Ru-Pt mediante adátamos de rutenio.[6]
Aplicación
El metanol se ha utilizado como disolvente para el análisis mediante electroforesis en gel de dodecilsulfatosódico-poliacrilamida (SDS-PAGE) de las isoformas de la proteasa alcalina aislada de las larvas de la lubina moteada (Paralabrax maculatofasciatus).[7] Se ha utilizado en el aislamiento y la determinación cuantitativa de carotenos y xantofilas de extractos del pericarpio de Capsicum annum mediante HPLC.[8]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Beyond oil and gas: the methanol economy.
Olah GA.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(18) (2005)
Development of digestive enzyme activity in larvae of spotted sand bass Paralabrax maculatofasciatus II: electrophoretic analysis.
Alvarez-Gonzalez CA, et al.
Fish Physiology and Biochemistry, 36(1), 29-37 (2010)
Review of methanol reforming-Cu-based catalysts, surface reaction mechanisms, and reaction schemes.
Yong ST, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(22), 9541-9552 (2013)
Catalytic carbon dioxide hydrogenation to methanol: A review of recent studies.
Jadhav SG, et al.
Chemical Engineering Research and Design, 92(11), 2557-2567 (2014)
Methanol steam reforming for hydrogen generation via conventional and membrane reactors: a review.
Iulianelli A, et al.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 29, 355-368 (2014)
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review