221325
Potassium sulfate
ACS reagent, ≥99.0%, powder or crystals
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder or crystals
impurezas
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
pH
5.5-5.8 (25 °C, 5%)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
trazas de catión
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
1 of 4
Este artículo | 223492 | P0772 | 1.05151 |
---|---|---|---|
assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay - |
Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 |
grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - | grade - |
pH 5.5-5.8 (25 °C, 5%) | pH 5.5-5.8 (25 °C, 5%) | pH - | pH 5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) |
cation traces Ca: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP), Fe: ≤5 ppm, Na: ≤0.02% | cation traces Ca: ≤0.01%, Fe: ≤5 ppm, Mg: ≤0.005%, Na: ≤0.02%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP) | cation traces - | cation traces - |
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)