Saltar a
1.05153
Sulfato de potasio
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Sulfato de potasio, Pirosulfato de potasio
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
K2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
174.26
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-915-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (alkalimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
water: soluble (120 g/l)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (alkalimetric)
form
solid
potency
6600 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1689 °C/1013 hPa
mp
1069 °C
solubility
water: soluble (120 g/l)
density
2.66 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
cation traces
As: ≤0.0002%, Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.002%, N: ≤0.0005%, Na: ≤0.02%, heavy metals: ≤0.0005% ((ACS))
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Application
  • La aplicación de fertilizantes altera la biodisponibilidad de cadmio y selenio en sistemas suelo-arroz con altos niveles de fondo geológico: se explora cómo las diferentes aplicaciones de fertilizantes, incluido el sulfato de potasio, afectan a la biodisponibilidad de cadmio y selenio en arroz cultivado en áreas con concentraciones naturalmente elevadas de estos elementos (Zhou et al., 2024).
  • La aplicación exógena de nano-silicio, sulfato de potasio o prolina mejora los parámetros fisiológicos, las actividades enzimáticas antioxidantes y los rasgos agronómicos de diversos genotipos de arroz en condiciones de déficit de agua: se indica que el sulfato de potasio, junto con el nano-silicio y la prolina, pueden mejorar la resiliencia al estrés hídrico en el arroz al mejorar los rasgos fisiológicos y las actividades antioxidantes (Abd-El-Aty et al., 2024).
  • Modelo de nucleación y crecimiento Independiente del tamaño de sulfato de potasio a partir de una disolución sobresaturada producida mediante cristalización por agitación: en este trabajo se presenta un modelo de cristalización de sulfato de potasio que es independiente del tamaño del cristal, proporcionando información sobre los procesos de cristalización controlada utilizados en la industria (Zheng, 2023).
  • Modelos de predicción de contenido de macronutrientes en órganos vegetales de Cucumis melo en respuesta a elementos del suelo utilizando regresión de vectores de soporte: se incluye el sulfato de potasio entre los elementos del suelo analizados por su impacto en la absorción de nutrientes en el melón, con modelos que predicen cómo los diferentes tratamientos del suelo afectan al crecimiento vegetal (Keshtehgar et al., 2023).
  • [Efectos de la reducción de fertilizantes químicos y la sustitución por fertilizantes orgánicos sobre el rendimiento y la calidad de Saposhnikovia divaricata]: se evalúan los efectos de la reducción de fertilizantes químicos, como el sulfato de potasio, y su sustitución por opciones orgánicas, destacando los cambios en el rendimiento y la calidad de las plantas (Li et al., 2023).
Analysis Note
Valoración (alcalimétrica): ≥ 99,0 %
Materia insoluble: ≤ 0,01 %
Valor de pH (5 %; agua, 25 °C): 5,5 - 7,5
Cloruros (Cl): ≤ 0,0005 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,0005 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsénico): ≤ 0,0002 %
Ca (Calcio): ≤ 0,005 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,002 %
Na (Sodio): ≤ 0,02 %
Se ajusta a ACS,ISO,React. Ph Eur
Other Notes
Sustituye a: PX1595; PX1595-1; PX1595-5; PX1595-6; PX1595-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfato de potasio
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf