Merck
206083
Sigma-Aldrich
Ácido cloroplatínico hexahydrate
ACS reagent, ≥37.50% Pt basis
Sinónimos:
Cloruro platínico hexahydrate, Hexacloroplatinato (IV) de hidrógeno hexahydrate, Ácido hexacloroplatínico hexahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
H2PtCl6 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
517.90
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Quality Level
form
powder or chunks
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: platinum
concentration
≥37.5% Pt
solubility
alcohol: soluble
cation traces
alkalies and other metals: ≤0.05%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
InChI key
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
General description
El ácido cloroplatínico hexahidratado (H2PtCl6.6H2O) es una sal de platino inorgánica. Se han evaluado las frecuencias de resonancia de cuadrupolo puro del Cl35 en H2PtCl6.6H2O en investigaciones espectrofotométricas.
Application
El ácido cloroplatínico hexahidratado puede utilizarse como un precursor del platino en la preparación de catalizadores de Pt sustentado por óxido de cerio (ceria), nanocomposites de TiO2/Pt, películas de carbón poroso impregnadas con nanopartículas de Pt y sistema coloidal de sulfuro de cadmio-Pt.
El ácido cloroplatínico hexahidratado se ha utilizado en los siguientes estudios:
  • Preparación de nanocubos de Pd (anchura de 150 nm) y nanosferas de Pt (diámetro de 150 nm).
  • Para componer la disolución de plateado destinada a la electrodeposición de nanopartículas de Pt en nanoláminas en forma de pétalo de grafeno multicapa (MGPN).
  • Síntesis de nano-composites de Pt y nano-carbón (NC).3
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Photocatalytic properties of TiO2 and TiO2/Pt: A sol-precipitation, sonochemical and hydrothermal approach.
Ultrasonics Sonochemistry, 21(1), 367-375 (2014)
Synthesis and Characterization of Ceria Supported Platinum via Facile Wet Impregnation from Cerium Based Precursors.
Alam BB, et al.
Journal of Advanced Chemical Engineering, 2015 (2015)
Bolin Chen et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(45), 30941-30947 (2016-11-02)
Micro unmanned underwater vehicles (UUVs) need to house propulsion mechanisms that are small in size but sufficiently powerful to deliver on-demand acceleration for tight radius turns, burst-driven docking maneuvers, and low-speed course corrections. Recently, small-scale hydrogen peroxide (H2O2) propulsion mechanisms
Nanostructuring platinum nanoparticles on multilayered graphene petal nanosheets for electrochemical biosensing.
Claussen JC, et al.
Advances in Functional Materials, 22(16), 3399-3405 (2012)
Nuclear Quadrupole Resonance of Chlorine in Hexachloroplatinic (IV) Acid Hexahydrate and Sodium Hexachloroplatinate (IV) Hexahydrate.
Ito K, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 35(3), 518-518 (1962)