379840
Platinum(IV) chloride
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Platinum tetrachloride
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: platinum
impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
370 °C (dec.) (lit.)
densidad
4.303 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Pt/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clave InChI
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Descripción general
Aplicación
- As a precursor to synthesize Pt nanoparticles for photocatalytic hydrogen generation.
- As a starting material to prepare Pt/Al2O3 and Pt/ZrO2-SiO2 catalysts.
- To fabricate an electrocatalyst for proton exchange fuel cells.
- As a catalyst for the cyclization of arene−alkynesubstrates via intramolecular electrophilic hydroarylation.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.