Merck
8.07340
Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate
~40% Pt, for synthesis
Sinónimos:
Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate (~40% Pt), Chloroplatinic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2(PtCl6) · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
517.90
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
241-010-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate (~40% Pt), for synthesis
Quality Level
form
solid
concentration
39-41% Pt
mp
150 °C
solubility
water: soluble
density
4 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/6Cl.6H2O.Pt/h;;;;;;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;-2/p+2
InChI key
YYOLYBUNSBKNLR-UHFFFAOYSA-P
Application
Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate can be used as a platinum precursor to synthesize:
  • Pt/C catalyst for polymer electrolyte membrane fuel cell applications.
  • Pt/TiO2 catalyst to study the photocatalytic degradation pathway of methylene blue.
Analysis Note
Assay (of Pt): 39.0 - 41.0 %
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Kidney
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1A - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Visite la Librería de documentos
Platinum catalyst supported on mesoporous carbon for PEMFC
Ambrosio EP, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(12), 3142-3145 (2008)
The effect of Pt on the photocatalytic degradation pathway of methylene blue over TiO2 under ambient conditions
Yu Zhiqiang and Chuang S SC
Applied Catalysis. B, Environmental, 83(3-4), 277-285 (2008)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
807340850004027269278274
807340000504022536395081
807340002504022536903507
807340000104022536395074