Merck
650420
Sigma-Aldrich
Hexano, mezcla de isómeros
≥98.5%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC
Sinónimos:
Hexanos, Isohexano
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14
Número de CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de la sustancia en PubChem:
bp:
68-70 °C (lit.)
Nombre del producto
Hexano, mezcla de isómeros, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥98.5%
grado
HPLC Plus
for residue analysis
Nivel de calidad
densidad de vapor
3 (vs air)
Ensayo
≥98.5%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
437 °F
lim. expl.
7.5 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.01% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
residuo de evap.
≤0.0001%
residuo halogenado
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
índice de refracción
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: soluble(lit.)
densidad
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 275-300 nm Amax: ≤0.005
aplicaciones
food and beverages
cadena SMILES
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • A Specific Chiral HPLC Method for Lifitegrast and Determination of Enantiomeric Impurity in Drug Substance, Ophthalmic Product and Stressed Samples: This study employs hexane isomers in a chiral HPLC method to assess the enantiomeric purity of pharmaceuticals. It showcases hexane isomers′ critical role in ensuring the quality and safety of pharmaceutical products, vital for regulatory compliance and patient safety (Uğur M, Bellur Atici E, Ozkan SA, 2024).
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-9.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-23 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)