108006
Alcohol bencílico
ReagentPlus®, ≥99%
Sinónimos:
Bencenometanol
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.7 (vs air)
presión de vapor
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
817 °F
lim. expl.
0.34-6.3 %
dilution
(for general lab use)
índice de refracción
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 33 g/L at 20 °C
densidad
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clave InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - DIN 51758
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?