305197
Alcohol bencílico
anhydrous, 99.8%
Sinónimos:
Bencenometanol
About This Item
Productos recomendados
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
817 °F
expl. lim.
0.34-6.3 %
impurities
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
solubility
water: soluble 33 g/L at 20 °C
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
213.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
101 °C - DIN 51758
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?