Saltar a
1.00987
Alcohol bencílico
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Sinónimos:
Bencenometanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
EC Index Number:
202-859-9
UNSPSC Code:
12352104
Beilstein/REAXYS Number:
878307
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
agency
ChP, JP, NF, Ph. Eur., BP
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
0.07 hPa ( 20 °C), 13.3 mmHg ( 100 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
98.0-100.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
435 °C (DIN 51794), 817 °F
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
transition temp
flash point 101 °C (DIN 51758)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El alcohol bencílico se utiliza normalmente como conservante en formulaciones líquidas y es activo contra bacterias, levaduras y hongos. También puede servir como disolvente para medicamentos poco solubles.
El alcohol bencílico Emprove® Expert es un producto extraordinariamente puro con umbrales de especificación de impurezas incluso inferiores a los requisitos actuales de las farmacopeas designadas. Por consiguiente, este producto es especialmente adecuado para aplicaciones de alto riesgo o cualquier otro propósito que requiera una calidad superior.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
137120Y0000167PHR1019
description
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
description
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, NF
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF
agency
ChP, JP, NF, Ph. Eur.
agency
-
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000167, traceable to USP 1061901
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
assay
98.0-100.5% (GC)
assay
≥98% (GC), ≥98.0-100.5% (titration)
assay
-
assay
-
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alcohol bencílico
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
213.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
101 °C - DIN 51758
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
T1503
Número de producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia