B8959
Benzonitrile
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
Phenyl cyanide
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
liquid
lim. expl.
0.34-6.3 %
dilution
(for general lab use)
índice de refracción
n20/D 1.528 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
cadena SMILES
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clave InChI
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- An electrochemical solvent to investigate the electrochemistry, spectroscopic properties, and reactivity of a series of cobalt porphyrins with various substituents.
- Building block or starting material in various organic synthesis reactions.
- Employed in coupling reactions, such as Suzuki couplings or Heck reactions, to facilitate the formation of carbon-carbon bonds.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?