W292912
2-Propanol
natural, ≥98%, FG
Sinónimos:
Alcohol sec-propílico, Alcohol isopropílico, IPA, Isopropanol
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Productos recomendados
origen biológico
botanical
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥98%
temp. de autoignición
750 °F
lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
densidad
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
alcohol; ethereal
cadena SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Different solvents and organic modifiers for the control of crystallographic parameters in nano-crystallite hydroxyapatite for amplification of photocatalytic activity.: This study demonstrates how isopropyl alcohol, used as a solvent, can control the structural properties of hydroxyapatite nanocrystals, enhancing their photocatalytic performance in environmental applications (Kawsar et al., 2024).
- Preparation of a sustainable magnetic sorbent for the extraction and preconcentration of progestogens in natural water samples.: The study utilizes isopropyl alcohol in the synthesis of a novel, environmentally friendly sorbent for water purification processes, addressing the crucial need for removing contaminants from water (Aguinaga Martínez et al., 2024).
- Rational synthesis of methylsilsesquioxane aerogels addressing thermal load and compression recovery issues in Li-ion batteries.: This research highlights the use of isopropyl alcohol in synthesizing advanced materials that improve the safety and efficiency of lithium-ion batteries, a critical component for sustainable energy solutions (Li et al., 2024).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?