PX1840
Isopropyl Alcohol
70% Reagent
Sinónimos:
IPA, 70% alcohol
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
42 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
36 mo. (from manufacture date)
composición
Isopropyl Alcohol, 70%
color
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
temperatura de transición
flash point 18 °C
densidad
0.85 g/cm3 at 20 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
no temp limit
Aplicación
- A ‘green′ reaction solvent for the preparation of high molecular weight, high strength cycloaliphatic diisocyanate based silicone-urea copolymers.
- A granulating agent to determine the endpoint for microcrystalline cellulose (MCC-102) using the powder rheometer and thermal analysis.
- An extraction solvent for the extraction of oil from microalgae that have high polar lipid content.
- A solvent in the dehydration and paraffinization of tissues.
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
64.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
18 °C