PHR1933
Ibuprofen Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
(2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic acid, (2RS)-2- [3-(2-METHYLPROPYL)PHENYL] PROPANOIC ACID
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
ibuprofen
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 20 mg
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)C(C)c1cc(ccc1)CC(C)C
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)7-11-5-4-6-12(8-11)10(3)13(14)15/h4-6,8-10H,7H2,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
SFVKLYXPBKITCE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)