Documentos clave
PHR2127
2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid
Sinónimos:
2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15O2Na
Peso molecular:
214.24
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
familia API
ibuprofen
Nivel de calidad
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Aplicación
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)