PHL82477
5-Demethylnobiletin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-hydroxy-6,7,8-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy 3′,4′,6,7,8-pentamethoxyflavone
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C20H20O8/c1-23-12-7-6-10(8-14(12)24-2)13-9-11(21)15-16(22)18(25-3)20(27-5)19(26-4)17(15)28-13/h6-9,22H,1-5H3
InChI key
DOFJNFPSMUCECH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)