SMB00093
Pipernonaline
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(\C=C\CCCC\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C21H27NO3/c23-21(22-14-8-5-9-15-22)11-7-4-2-1-3-6-10-18-12-13-19-20(16-18)25-17-24-19/h6-7,10-13,16H,1-5,8-9,14-15,17H2/b10-6+,11-7+
Clave InChI
PKLGRWSJBLGIBF-JMQWPVDRSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)