Merck
50014
Supelco
Cnidicin
analytical standard
Sinónimos:
4,9-Bis[(3-methyl-2-buten-1-yl)oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H22O5
Número de CAS:
Peso molecular:
354.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[o]1c2c(c(c3c([o]cc3)c2OCC=C(C)C)OCC=C(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C21H22O5/c1-13(2)7-10-23-18-15-5-6-17(22)26-20(15)21(25-11-8-14(3)4)19-16(18)9-12-24-19/h5-9,12H,10-11H2,1-4H3
Clave InChI
HJMDOAWWVCOEDW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic