Merck
64951
7-Methoxycoumarin
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Herniarin, Methyl umbelliferyl ether
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
176.17
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-513-3
Beilstein/REAXYS Number:
141728
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
mp
117-121 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, alcohols: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 350 nm; λem 385 nm (Reaction product), λex 350 nm; λem 385 nm in chloroform
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)13-9(7)6-8/h2-6H,1H3
InChI key
LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Methoxycoumarin (Herniarin) is used to study antioxidant and hepatoprotective properties and its activity as an allergen. 7-Methoxycoumarin may be used as a reference material in the purification, separation and analysis of coumarin compounds.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Methoxycoumarin
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)