Merck
NIST999C
Potassium chloride
Primary Standard, NIST® SRM®
Sinónimos:
Potassium chloride
Seleccione un Tamaño
30 G
$1.360.000
$1.360.000
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
30 G
$1.360.000
About This Item
Fórmula lineal:
KCl
Número de CAS:
Peso molecular:
74.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
$1.360.000
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Cloruro de potasio, NIST®SRM®
Formulario
powder
envase
pkg of 30 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
mp
770 °C (lit.)
densidad
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
general analytical
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as an analytical standard of known potassium (K) and chloride (Cl?) content. This lot of potassium chloride (KCl) was prepared to ensure a material of high purity and homogeneity and has been assayed after drying at 500 °C. A unit of SRM 999c consists of a single glass bottle containing 30 g of the material.
SRM 999C_cert
SRM 999C_SDS
Aplicación
Puede utilizarse para la preparación de disolución salina tamponada con fosfato y para la extracción y solubilización de proteínas.
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Potassium (K), Chlorine (Cl), Potassium chloride (KCl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Bromine (Br), Alkalinity (as KOH), Aluminum (Al), Calcium (Ca), Fluorine (F), Sodium (Na), Rubidium (Rb), Sulfur (S), Silicon (Si)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Explore the tests integral to the instrument qualification process for ion chromatography instruments. Learn about the effectiveness of a pre-packaged IQ/OQ/PQ kit, featuring six certified bromide standard solutions for comprehensive IC instrument qualification tests.