Nombre del producto
Disolución de cloruro de potasio (nominal 1,41 mS/cm), nominal 1.41 mS/cm, certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.01 mol/l) Certipur®
grade
certified reference material
Quality Level
agency
ISO (17025, 17034)
product line
Certipur®
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Visite los certificados ISO y las autoevaluaciones de calidad del sitio para acceder a los vigentes certificados de acreditación.
Descargue su certificado en http://www.sigma-aldrich.com para ver los valores certificados, incluidas la incertidumbre y la fecha de caducidad.
Application
Analysis Note
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Disolución de cloruro de potasio (nominal 1,41 mS/cm)
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1012030500 | 04022536017839 |