Saltar al contenido
N3376
Nicotinamide
≥98% (HPLC), powder, PARP inhibitor
Sinónimos:
Niacinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin B3, Vitamin PP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
122.12
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
202-713-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
383619
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Nicotinamide, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
128-131 °C (lit.)
application(s)
cell analysis
SMILES string
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Used as a cofactor for certain enzymes
Biochem/physiol Actions
Nicotinamide is an amide derivative of vitamin B3 and a PARP inhibitor
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Preparation Note
This product can be stored tightly closed in room temperature and in dry conditions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nicotinamide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)