N5514
Nitro Blue Tetrazolium
tablet
Sinónimos:
Nitrotetrazolium Blue Chloride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
tablet
Nivel de calidad
técnicas
titration: suitable
color
yellow
pH
4.5-5.5
solubilidad
soluble, clear, yellow
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- to measure superoxide radicals
- in lactate dehydrogenase quantification assay
- for blot development in western blotting analysis
- in NADPH-d histochemistry
- as a reagent to analyse the properties of murine intestinal mucins by electrophoresis and histology
- in immunohistochemistry
Cantidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.