Merck
P5115
Polypep® Baja viscosidad
histochemical stabilizer
Sinónimos:
Disolución Polypep, Polipéptido de baja viscosidad
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352204
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder
General description
Un producto de la digestión de proteínas patentado que proporciona mayor estabilización a los cortes de tejido en estudios histoquímicos.
Application
Polypep® Low Viscosity se ha utilizado como un componente del medio de incubación de sustrato para actuar como un estabilizador de cortes. También se ha utilizado en citoquímica enzimática.
Legal Information
Polypep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)