T4375
Nitroazul de tetrazolio
used in colorimetric determination of reducing compounds
Sinónimos:
3,3′-Dianisol-4,4′-bis(cloruro de 3,5-difeniltetrazolio), BTC, Dicloruro de 3,3′-(3,3′-dimetoxi[1,1′-bifenil]-4,4′-diil)-bis(2,5-difenil-2H-tetrazolio), Nitroazul de tetrazolio, TZ
Formulario
powder
mp
255 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
methanol: 50 mg/mL, clear
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccccc7)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H32N8O2.2ClH/c1-49-37-27-31(23-25-35(37)47-43-39(29-15-7-3-8-16-29)41-45(47)33-19-11-5-12-20-33)32-24-26-36(38(28-32)50-2)48-44-40(30-17-9-4-10-18-30)42-46(48)34-21-13-6-14-22-34;;/h3-28H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
MUUHXGOJWVMBDY-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?