Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H50NO7P
Número CAS:
Peso molecular:
495.63
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5385682
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
InChI key
ASWBNKHCZGQVJV-HSZRJFAPSA-N
Biochem/physiol Actions
1-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine may be used as a substrate to identify, differentiate and characterize lysophosphocholine acyl transferases.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?